Merck
Z130265
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 125 mL, clear Bottle
別名:
fep bottles, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,100
¥20,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥20,100
Check Cart for Availability
物質
ETFE cap
round translucent FEP bottle
ジョイント
Joints threaded neck (24)
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1600-0004
ボトル 直径× H
46 mm × 115 mm
キャパシティ
125 mL
clear Bottle
white Screw closure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高温と低温において最高の耐化学薬品性と耐腐食性があります。微量金属分析、高純度サンプルの保存や、有機溶媒での使用に最適です。オートクレーブが可能です。Tefzel® ETFEスクリューキャップで漏れを起こしません。キャップとボトルは-105~150°Cまで耐えます。黒色不透明のボトルはカーボンブラック顔料で、5,000 Åまでの可視光とUVをまったく透過させません。感光性の材料の保存に最適です。
Nalgene® FEP bottle is suitable for use to perform trace metal analysis, high- and low-temperature work, as well as applications involving organic solvents or rigorous cleaning. The black opaque bottles are carbon black pigment and offers zero transmission of visible and UV light to 5,000 Å.
特徴および利点
  • Autoclavable and transparent bottles for convenient use and easy visibility.
  • Chemical and corrosion resistant, ensuring long-lasting durability.
  • Capable of withstanding a wide temperature range from -105°C to +150°C (-157°F to +302°F).
  • Leakproof bottles, with ETFE screw caps included, provide secure containment.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)