Merck
Z129186
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥19,600
Check Cart for Availability
物質
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)