Merck
Z121525
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 75/50
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥108,000
¥108,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥108,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥108,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: SJ75/50
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トラップは7 cm I.D. × 30 cm長で、全体では75 mm O.D. × 470 mm 長、20 mm O.D.側面チューブ付き。ピンチクランプ付き。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)