Merck
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,650
5 EA
¥23,610
¥4,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,650
5 EA
¥23,610
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥4,650
Check Cart for Availability
物質
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37172-0000
L
54 mm
バー直径
8 mm
末端部直径
20 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Circulusagnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
法的情報
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)