Merck
Z118893
Circulus stirring bars
white, L 36 mm
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37170-0000
L
36 mm
バー直径
8 mm
末端部直径
20 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP