Merck
Z116211
Sigma-Aldrich
Scienceware® table-top Buchner funnel
I.D. 10 1/4 in., porosity perforated, Fixed plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥78,360
¥78,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥78,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥78,360
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14627-0000
内径
10 1/4 in.
リムからプレートまでの高さ
127 mm (5 in.)
ポアサイズ
porosityperforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多孔性フィルタープレートじょうご
大容量のPEじょうごは一体成形され、複数リンググリッドが支持する固定または取り外し可能なFritware多孔フィルタープレートを選択可能です。
  • フィルタープレートは6.4mm(19/32インチ)厚のHDPE製です。
  • プレート周囲にある無孔リングが、使用時にフィルター紙を密閉します。
  • 真空コネクターには内径12.7mm(19/32インチ)のチューブが適合します。
  • 中程度または粗い多孔フィルタープレートを使用できます。
  • 52°C(125°F)未満で使用してください。
穴が開いたフィルタープレートじょうご
同様に、これらのじょうごも固定または取り外し可能な穴開きフィルタープレートを使用できます。
  • フィルタープレートは4.8mm(3/16インチ)厚のHDPE製で、4.8mmの穴が11mm(7/16インチ)の中心間距離で開いています。
  • 固定バージョンは、粗いろ過用に使用するか、または布/紙フィルターとともに使用します。
  • 取り外し可能フィルタープレートは貴金属回収に使用できます。
  • 52°C(125°F)未満で使用してください。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)