Merck
Z115495
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 1/2 in.
別名:
Lab Labeling Tape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
clear
polyester tape
包装
roll of 32.9 m
メーカー/製品名
Bel-Art F13491-0150
W
1 1/2 in.
厚さ
1 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
防水かつ耐摩耗性のカバーをラベルに貼り付けます。テープと接着剤は、酸、アルカリ、および有機溶媒への短時間の暴露に対する耐性を持っています。温度範囲:-196~120°C
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)