electrode L
132 mm
stem O.D.
4 mm
General description
再充填可能な銀/塩化銀参照半電池用に設計されています。これらの電極では、極めて薄い挿入ステムと小型pH球状部によって最少量のサンプルを測定します。この複合電極は挿入ステムが極めて長いため、7インチ(178mm)の長さのNMRチューブの底にあるサンプルを測定できます。キュベットや実験室の小さなガラス容器内の少量サンプルを測定するための丈夫な汎用プローブ(pH 0~14)。Trizmaバッファーと併用するためのダブルジャンクション電極。
注意:これらの電極は、端部に小さな白色のプラスチック製輸送用キャップを付けて出荷しています。使用前に取り外してください。
温度範囲:
正しい電極の選び方については 電極選択ガイドをご参照ください。
電極メンテナンスにヒントがあります。
注意:これらの電極は、端部に小さな白色のプラスチック製輸送用キャップを付けて出荷しています。使用前に取り外してください。
温度範囲:
- (連続使用の場合)-5~100°C
- (断続的使用の場合)-5~110°C
正しい電極の選び方については 電極選択ガイドをご参照ください。
電極メンテナンスにヒントがあります。
Other Notes
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Aldrich® マイクロpH結合電極、ガラスボディ