Merck
Z112488
Sigma-Aldrich
Magnetic holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
SB.32
テクニック
IR spectroscopy: suitable
詳細
  • Holds standard 13 mm KBr pellets and smaller pellets with paper inserts
  • Holds crystal windows listed (requires magnetic strips)
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)