Merck
Z108359
Leather gloves
size XL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥16,390
¥16,390
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥16,390
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥16,390
出荷予定日2025年4月17日
物質
leather
サイズ
XL
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pack of 1 pair
詳細
-70~150°Cの極端な温度でもしなやかさを失わない、特別に処理された革製です。極めて丈夫で、水分、熱、および炎に対する耐性を持っています。滑らずに適合するように、弾力性のあるシンチが付いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)