Merck
WHA7186004
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.65 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z746045, シリンジフィルター, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® ニトロセルロース膜フィルター, plain white, pore size 0.65 μm, diam. 47 mm
物質
plain white
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7186-004
Whatman Article No. 28420748 (US reference)
直径
47 mm
ポアサイズ
0.65 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
  • Higher strength and flexibility
  • Low extractable levels
  • Narrow pore size distribution
  • Increased temperature stability
  • Reduced shrinkage
  • White plain filters
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the