Merck
WHA67902502
Whatman® Puradisc 25 シリンジフィルター
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
別名:
Whatmanフィルター, Z744913, シリンジフィルター(ディスポーザブル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1000
メーカー/製品名
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
直径
25 mm
ろ過面積
4.2 cm2
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
生物サンプルとHPLCサンプルのろ過に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)