Merck
WHA67462502
Whatman® Puradisc 25 シリンジフィルター
0.2 μm, PVDF, 50pk
別名:
Whatmanフィルター, Z672629, シリンジフィルター(ディスポーザブル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 6746-2502
Whatman Article No. 28420241 (US reference)
直径
25 mm
ろ過面積
4.2 cm2
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman Puradisc non-sterile PVDF membrane syringe filters combine premium quality with economic efficiency.
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes
PVDF membranes are designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding, making them suitable for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
Puradisc filters are available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
特徴および利点
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
適合性
生物サンプルとHPLCサンプルのろ過に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)