Merck
WHA2300917
Whatman® Benchkote® 表面プロテクター
Benchkote surface protector, sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
別名:
Z741450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122300
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 2300-917
Whatman Article No. 28418853 (US reference)
W × L
460 mm × 570 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benchkote
Benchkote®は、研究室の表面を有害な漏れから保護するように設計された、吸収性と不透水性を持つ材料です。この材料は、漏れた液体を素早く吸収する滑らかで吸収性のある高品質なWhatman紙と、流れが使用中の表面に広がるのを防ぐラミネート加工されたポリエチレン層からなります。使用後のシートは、焼却するか、地域の規制に従って廃棄してください。
Benchkote Plus
Benchkote Plusは、より要求が厳しい用途に使用するさらに厚く吸収力が大きな材料であり、1平方メートルあたり0.75リットルを超える水を吸収できます。
特徴と利点:
  • 材料は極めて強く、乾いていても濡れていても引き裂きに対する耐性を持っています。
  • 滑らかな白色の表面はインクや鉛筆で書くことができ、平らに置くことができます。
  • 消毒剤で飽和させ、病原体やその他の細菌が存在するベンチを保護するのに適しています。
  • 堆積物を吸収されずに捕集するには、ポリエチレン側を上にします。
  • 紙側は漏れた液体を素早く吸収し、液体が使用面に広がるのを防ぎます。
  • 漏れは吸収紙に捕集されます。
  • 使用後のBenchkoteは焼却できます。ポリエチレン層は溶けたり垂れたりせず、炎の中で素早く燃えてなくなります。
用途:
  • 放射化学性の漏れを封じ込めてコンタミネーションを防ぐ
  • 漏れた高価な材料を回収する
  • 衝撃を弱めて硬い表面を保護する
  • 湿度室用の水または溶媒ウィック
  • 化学キャビネット、研究室の作業台の引き出し、および研究室のフードのライナー
アプリケーション
Applications:
  • Containing radiochemical spillage and avoiding contamination
  • Recovering spillage of expensive materials
  • Protecting hard surfaces to lessen impact
  • Water or solvent wick for humidity chambers
  • Lining of chemical cabinets, laboratory bench drawers, and laboratory hoods
特徴および利点
Features and Benefits:
  • Material is very strong, making it tear resistant, wet or dry
  • Smooth white surface can be written on with ink or pencil and lies flat
  • Suitable for saturation with disinfectant to protect benches where pathogens and other bacteria are present
  • Use polyethylene side up to collect deposits without absorption
  • Paper side quickly absorbs liquid spills preventing liquids from going through to the work surface
  • Spillages are trapped in the absorbent paper
  • Benchkote can be incinerated after use; the polyethylene layer does not melt or drip but is rapidly consumed in the flames
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Benchkote is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)