Merck
WHA1872055
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. 55 mm, pack of 100
別名:
Z753106
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
無菌性
non-sterile
特徴
Grade 72
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1872-055
Whatman Article No. 28418576 (US reference)
直径
55 mm
厚さ
800 μm
坪量
195 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
特徴および利点
  • High-quality composite cellulose/glass filter paper
  • Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
  • Suitable for use in radioactive environments
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)