Merck
WHA1444240
Whatman® 定量ろ紙、無灰、グレード 44
circles, diam. 240 mm, pack of 100
別名:
Z752711
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1444-240
Whatman Article No. 28418069 (US reference)
パラメーター
0.29 psi wet burst
995 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
240 mm
厚さ
180 μm
≤0.007%
ポアサイズ
3 μm (Particle retention)
坪量
80 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman定量濾紙は、重量分析や機器分析のサンプル調製用に設計されています。3種類のデザインから、特定のニーズに合うものをご利用いただけます。
無灰濾紙
:最大灰分含有量 0.007%(グレード 40~ 44)、同 0.01%(グレード 589)。非常に高純度の濾紙で、幅広い精密分析濾過手順に適しています。
低灰分硬質濾紙
:最大灰分含有量 0.015%。強酸処理により微量金属を除去してあり、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備えています。濾紙の表面が丈夫で平滑なため、沈殿物の回収が容易で、この濾紙はブフナー漏斗による濾過に特に適しています。
無灰硬質濾紙:
最大灰分含有量 0.006%。酸硬化処理で、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備え、灰分含有量はきわめて低く抑えられています。この濾紙の表面は丈夫なため、広範な精密濾過手順に適しています。
グレード44:3 μm
グレード42を薄手にしたもので、非常に微細な粒子を保持しますが、サンプル当たりの灰分含有量はより低く、また濾過速度はグレード42のほぼ2倍です。
特徴および利点
  • Accurate ash free dry mass measurements
  • Fine nominal particle retention rating of 3 µm
  • filtration speed (Herzberg 995 s)
  • Typical thickness of 180 µm
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)