Merck
WHA1202320
Whatman® 定量ろ紙、グレード 2V
circles, diam. 320 mm, pack of 100
別名:
Z240362, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1202-320
Whatman Article No. 28417914 (US reference)
パラメーター
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
320 mm
厚さ
190 μm
≤0.06%
ポアサイズ
8 μm (Particle retention)
坪量
97 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Compared with quadrant-folded filters, Cytiva′s Whatman Grade 2V pre-folded filter paper exposes extra surface area, which enables a higher loading capacity and shorter filtration time.
アプリケーション
Grade 2V pre-folded filter sheets are suitable for extracting samples from soil to support contaminant testing in the presence of weakly acidic solutions.
特徴および利点
  • Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
  • Herzberg filtration speed of 240 s
  • Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
  • Can be used for soil analysis or general filtration
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)