Merck
WHA10380206
Whatman® quadrant folded cellulose fiber filter papers
Grade 41 FF, diam. (150 mm), pack of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
製品WHA10380206は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cellulose
特徴
Grade 41 FF
Nominal Ash Content: 0.007%
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Cytiva
直径
(150 mm)
厚さ
(215 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Quadrant folded filter paper saves the user valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
特徴および利点
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)