Merck
WHA10360005
Whatman® Panpeha pH インジケーターストリップ
pH range 0 to 14, bleeding, 200/pk
別名:
Z134147
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 200
メーカー/製品名
Whatman 10360005
Whatman Article No. 28414733 (US reference)
詳細
Whatmanの®ユニバーサル試験紙
Whatmanのユニバーサル試験紙は、数種類の指示薬の混合物に浸漬されています。サンプル溶液と接触すると、特定の色を呈します。カラー対比表と比較するとpHが決定できます。
PANPEHA Nr. 112
24目盛りでpH値0~14を測定します。pH値0~9での感度は0.5です。9~14の範囲では、感度は 1です。カラーリファレンスチャート付きpH試験紙ストリップ200枚入り箱
特徴および利点
  • All Whatman pH indicator strips enable:
  • Instant pH readings
  • Accuracy over a wide range of routine pH tests
  • Convenience and portability for field use
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Panpeha is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)