Merck
WHA10314916
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 1575
circles, diam. 200 mm, pack of 100
別名:
Z749435
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10314916
Whatman Article No. 28414373 (US reference)
パラメーター
850 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
200 mm
厚さ
140 μm
ポアサイズ
<2 μm
坪量
92 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc.
Grade 1575: <2 μm (slow filter paper)
Slow filter paper with high wet strength. Resistant against: sulfuric and nitric acid solutions (up to 40% at 50°C), hydrochloric (up to 10% at 100°C, 20% at 60°C, 25% at 20°C), alkalis (up to 10% at 20°C).
特徴および利点
  • Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)