Merck
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Dextrose-6,6-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D2H10O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
グレード
cGMP
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W6497-BULK:
W6497-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)