Merck
661414
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6,6-d2
endotoxin tested, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
変性グルコース, 標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D2H10O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
powder
mp
150-152 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
661414-VAR:
661414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen-Qiang Wu et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4614-4626 (2015-04-22)
Mutations in the RecQ DNA helicase gene BLM give rise to Bloom's syndrome, which is a rare autosomal recessive disorder characterized by genetic instability and cancer predisposition. BLM helicase is highly active in binding and unwinding G-quadruplexes (G4s), which are