Merck
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
(nicotiana tabacum)
グレード
FG
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
屈折率
n20/D 1.508
密度
0.973 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
tobacco
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
W530659-1KG:4548173981284
W530659-VAR:
W530659-100G:4548173981277
W530659-SAMPLE:
W530659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)