Merck
W530362
Sigma-Aldrich
サイプレスオイル
natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Cupressus sempervirens
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
フォーム
liquid
組成
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
屈折率
n20/D 1.471
密度
0.869 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シトラスコロン、フゼア、シプレー、およびアルデヒド類香料の用途に通常使用されます。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W530362-SAMPLE-K:
W530362-500G-K:
W530362-1KG-K:
W530362-BULK-K:
W530362-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)