Merck
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
別名:
ビターオレンジ油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Citrus aurantium
グレード
Kosher
光学活性
[α]20/D −3.0°, neat
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
woody
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: steam distillation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.0 °F
引火点(℃)
66.67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W523607-4KG-K:
W523607-VAR-K:
W523607-4KG:
W523607-1KG-K:
W523607-9KG:
W523607-SAMPLE:
W523607-1KG:
W523607-9KG-K:
W523607-SAMPLE-K:
W523607-BULK-K:
試験成績書(COA)