由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥98%
組成
Contains EU 1223/2009 restricted Musk Ketone
由来
China origin
mp
135-139 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
woody
SMILES記法
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
InChI Key
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 168 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W522902-BULK:
W522902-5KG:
W522902-1KG:
W522902-SAMPLE:
W522902-VAR:
W522902-10KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)