W520608
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran solution
in diethyl phthalate
別名:
HHCB
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
濃度
48-52% in diethyl phthalate
屈折率
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
304 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; sweet
SMILES記法
CC(C(C)C1(C)C)(C)C2=C1C=C(C(C)OCC3)C3=C2
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W520608-VAR:
W520608-1KG:4548174017326
W520608-SAMPLE:
W520608-10KG:
W520608-25KG:4548174017333
W520608-BULK:
アクティブなフィルタ