Merck
W519030
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
1719803
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品W519030は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green
SMILES記法
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
InChI Key
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W519030-SAMPLE:
W519030-BULK-K:
W519030-1KG-K:
W519030-1KG:
W519030-SAMPLE-K:
W519030-VAR-K:
W519030-100G-K:
W519030-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)