Merck
W502804
Sigma-Aldrich
炭酸プロピレン
≥99%
別名:
1,2-プロパンジオールサイクリックカルボナート, 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W502804-1KG-K:
W502804-10KG:
W502804-5KG-K:
W502804-VAR-K:
W502804-10KG-K:
W502804-5KG:
W502804-SAMPLE-K:
W502804-SAMPLE:
W502804-1KG:
W502804-BULK:
W502804-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)