Merck
W502502
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-プロピルピラジン
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
14.129
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能
nutty
SMILES記法
CCCc1nccnc1C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W502502-25G-K:
W502502-VAR:
W502502-BULK-K:
W502502-SAMPLE:
W502502-1KG:
W502502-100G:
W502502-100G-K:
W502502-1KG-K:
W502502-BULK:
W502502-25G:
W502502-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)