Merck
W501905
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルフラン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O
CAS番号:
分子量:
96.13
Beilstein:
106449
EC Number:
欧州評議会番号:
2208
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.029
グレード
Kosher
蒸気密度
3.31 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F
引火点(℃)
1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W501905-SAMPLE:
W501905-SAMPLE-K:
W501905-1KG:
W501905-100G-K:
W501905-5KG-K:
W501905-1KG-K:
W501905-100G:
W501905-BULK:
W501905-5KG:
W501905-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maryam Chaichi et al.
Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, 8(1), 73-80 (2014-10-31)
In this study, the levels of furan, 2-methylfuran, 2,5-dimethylfuran, vinyl furan, 2-methoxymethyl-furan and furfural in different coffee products were evaluated. Simultaneous determination of these six furanic compounds was performed by a head space liquid-phase micro-extraction (HS-LPME) method. A total of