Merck
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
別名:
Methoxymelonal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
4745
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; floral; citrus
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W474505-BULK-K:
W474505-SAMPLE-K:
W474505-1KG-K:
W474505-VAR-K:
W474505-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)