Merck
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
別名:
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO3
CAS番号:
分子量:
133.15
FEMA番号:
4256
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
Flavis 番号:
16.103
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
brown; roasted
SMILES記法
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
InChI Key
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W425633-SAMPLE:
W425633-VAR:
W425633-25G:
W425633-BULK:
W425633-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)