Merck
W424101
Sigma-Aldrich
ヘキシルアミン
99%
別名:
1-アミノヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5NH2
CAS番号:
分子量:
101.19
FEMA番号:
4241
Beilstein:
1731298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
11.016
アッセイ
99%
expl. lim.
2.1-9.3 %
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
InChI Key
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W424101-SAMPLE:
W424101-BULK:
W424101-VAR:
試験成績書(COA)