Merck
W393118
Sigma-Aldrich
チグリン酸cis-ヘキセニル
≥97%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
182.26
FEMA番号:
3931
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.559
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
105 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; earthy; vegetable; herbaceous
SMILES記法
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
InChI Key
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
1%でにおいを感じます。
Taste at 1-5 ppm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W393118-SAMPLE:
W393118-VAR-K:
W393118-1KG:
W393118-BULK:
W393118-BULK-K:
W393118-100G-K:4548173318493
W393118-1KG-K:4548173318509
W393118-5KG:
W393118-SAMPLE-K:
W393118-100G:
W393118-5KG-K:4548173318516
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)