Merck
T28517
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzenethiol
95%
別名:
m-Thiocresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SH
CAS番号:
分子量:
124.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5762 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T28517-1G:
T28517-5G:
T28517-BULK:
T28517-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained