由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
≥99%
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
leather
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W391808-20KG:
W391808-BULK:
W391808-SAMPLE:
W391808-VAR:
W391808-1KG:
W391808-9KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック