Merck
W382701
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
別名:
Diisopropyl disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2S2
CAS番号:
分子量:
150.31
FEMA番号:
3827
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.109
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isopropyl disulfide is a volatile sulfur compound that is reported to occur in Allium species.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W382701-VAR:
W382701-BULK:
W382701-1KG:4548173980492
W382701-100G:4548173980485
W382701-SAMPLE:
W382701-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antioxidative activity of sulfur?containing compounds in Allium species for human LDL oxidation in vitro.
Nishimura H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 277-280 (2004)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample