Merck
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
別名:
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
CAS番号:
分子量:
104.21
FEMA番号:
3792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
12.192
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)S
特徴および利点
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)