Merck
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-ジメチル-3-ヒドロキシ-2,5-ジヒドロフラン-2-オン 溶液
3 wt. % in propylene glycol
別名:
キャラメルフラノン, シュガーラクトン, ソトロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O3
CAS番号:
分子量:
128.13
FEMA番号:
3634
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.030
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
濃度
3 wt. % in propylene glycol
屈折率
n20/D 1.434
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI Key
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W363421-5KG:
W363421-SAMPLE-K:
W363421-1KG:
W363421-VAR-K:
W363421-1KG-K:
W363421-100G-K:
W363421-5KG-K:
W363421-100G:
W363421-SAMPLE:
W363421-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)