Merck
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3583
EC Number:
欧州評議会番号:
2347
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.254
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; citrus; waxy; minty
SMILES記法
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W358315-100G-K:
W358315-1KG-K:
W358315-VAR-K:
W358315-SAMPLE-K:
W358315-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)