Merck
W358207
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl acetate
≥97%, FCC, FG
別名:
アミル ビニル カルビノール アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3582
EC Number:
欧州評議会番号:
11716
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.281
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
lavender; herbaceous
SMILES記法
CCCCCC(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h5,10H,2,4,6-8H2,1,3H3
InChI Key
DOJDQRFOTHOBEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W358207-4KG:
W358207-4KG-K:4548173979182
W358207-BULK-K:
W358207-VAR-K:
W358207-1KG:
W358207-100G-K:4548173979168
W358207-1KG-K:4548173979175
W358207-SAMPLE-K:
W358207-100G:
W358207-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes