Merck
W354600
Sigma-Aldrich
5-エチル-2-メチルピリジン
≥96%
別名:
5-エチル-2-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N
CAS番号:
分子量:
121.18
FEMA番号:
3546
Beilstein:
109269
EC Number:
欧州評議会番号:
11385
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.066
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
蒸気密度
4.2 (vs air)
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
nutty; earthy; roasted
SMILES記法
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W354600-VAR:
W354600-1KG:
W354600-10KG:
W354600-SAMPLE:
W354600-BULK:
W354600-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))