Merck
W351318
Sigma-Aldrich
1,9-ノナンジチオール
≥95%, FG
別名:
1,9-ジメルカプトノナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)9SH
CAS番号:
分子量:
192.39
FEMA番号:
3513
EC Number:
欧州評議会番号:
11558
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.069
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.4999 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChI Key
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
想定される用途:キノコ、肉、鶏肉、シリアル、キュウリ
生物化学的/生理学的作用
0.10%で匂いを感じます:蝋、硫黄、金属、野菜のような匂い
1 ppmで風味を感じます:キュウリのようなニュアンスのある蝋のような、キノコ、野菜の風味
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W351318-BULK-K:
W351318-25G-K:4548173978642
W351318-1KG:
W351318-25G:
W351318-SAMPLE:
W351318-SAMPLE-K:
W351318-1KG-K:
W351318-100G-K:4548173978635
W351318-100G:
W351318-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, Gerard
Perfumer & Flavorist, 33, 73-73 (2008)
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on