Merck
W348902
Sigma-Aldrich
2-メチル-4-ペンテン酸エチル
≥98%, stabilized, FG
別名:
pineapple pentenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
3489
EC Number:
欧州評議会番号:
10613
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.527
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W348902-100G:
W348902-VAR-K:
W348902-100G-K:
W348902-BULK-K:
W348902-4KG:
W348902-4KG-K:
W348902-1KG-K:
W348902-SAMPLE:
W348902-1KG:
W348902-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)