Merck
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
別名:
Ethyl hexyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COC2H5
CAS番号:
分子量:
142.24
FEMA番号:
3440
Beilstein:
1700447
EC Number:
欧州評議会番号:
11160
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.113
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
leafy; herbaceous; fruity
SMILES記法
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W344015-BULK-K:
W344015-VAR-K:
W344015-SAMPLE-K:
W344015-500G:
W344015-500G-K:
W344015-100G-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The