Merck
W343005
Sigma-Aldrich
4-ヘキセン-1-オール
≥96%, predominantly trans, FG
別名:
4-ヘキセン-1-オール (主にtrans体)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
100.16
FEMA番号:
3430
EC Number:
欧州評議会番号:
2295
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.074
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; herbaceous; tomato
SMILES記法
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChI Key
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343005-1KG:
W343005-1G:
W343005-1KG-K:4548173977928
W343005-25G:
W343005-SAMPLE:
W343005-SAMPLE-K:
W343005-BULK-K:
W343005-BULK:
W343005-100G:
W343005-100G-K:4548173977911
W343005-VAR:
W343005-VAR-K:
W343005-25G-K:4548173977935
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)