Merck
W335900
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
natural, ≥98%, FG
別名:
DL-2-メチル酪酸 2-メチルブチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3359
EC Number:
欧州評議会番号:
10773
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.516
NACRES:
NA.21
製品W335900は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F
引火点(℃)
67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335900-VAR-K:
W335900-SAMPLE-K:
W335900-100G-K:4548173343099
W335900-1KG-K:4548173343105
W335900-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)