Merck
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NOS
CAS番号:
分子量:
129.18
FEMA番号:
3340
EC Number:
欧州評議会番号:
11611
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.021
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
密度
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; vegetable; nutty
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W334006-100G-K:4548173977201
W334006-25G:
W334006-VAR-K:
W334006-1KG-K:
W334006-25G-K:4548173977218
W334006-SAMPLE:
W334006-100G:
W334006-BULK-K:
W334006-1KG:
W334006-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)