Merck
W333200
Sigma-Aldrich
Butan-3-one-2-yl butanoate
≥98%, FCC, FG
別名:
acetoin butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)COCH3
CAS番号:
分子量:
158.19
FEMA番号:
3332
EC Number:
欧州評議会番号:
10525
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.264
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; musty; buttery
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4185 (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; musty; buttery
SMILES記法
CCCC(=O)OC(C)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-5-8(10)11-7(3)6(2)9/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
LJDWJXUIGKSETE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.6 °F
引火点(℃)
80.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W333200-BULK-K:
W333200-100G-K:4548173371337
W333200-5KG-K:4548173371351
W333200-1KG-K:4548173371344
W333200-VAR-K:
W333200-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)